Learn More
Hamilton™ Columnas de acero inoxidable para intercambio de iones
Código de producto. 11583504
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de partículas:
7 μm
10 μm
Capacidad de intercambio aniónico:
0,11 μeq/g
0,19 μeq/g
1,6 μeq/g
35 μeq/g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Longitud (métrico):
50 mm
250 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de partículas Capacidad de intercambio aniónico Tamaño de la unidad Longitud (métrico)
11583504 10 μm 35 μeq/g cada uno -
10573923 7 μm 1,6 μeq/g cada uno 250 mm
11503504 10 μm 0,19 μeq/g cada uno 50 mm
10452543 7 μm 0,11 μeq/g cada uno 250 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11583504 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 79363
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Especificaciones
Capacidad de intercambio aniónico 35 μeq/g
Descripción PRP-X200
Tamaño de partículas 10 μm
Fase estacionaria PRP-X200
Material Acero inoxidable
Material de embalaje PSDVB/ácido sulfónico
Temperatura (métrico) De 5 °C a 60 °C
Tipo USP L22
Diámetro interior (métrico) 4,1 mm
Diámetro (métrico) 4,1 mm