Learn More
Hamilton™ Columnas de acero inoxidable para intercambio de iones
Código de producto. 10573923
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
250 mm
Tamaño de partículas:
7 μm
10 μm
Capacidad de intercambio aniónico:
0,11 μeq/g
0,19 μeq/g
1,6 μeq/g
35 μeq/g
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de partículas Capacidad de intercambio aniónico unitSize
10573923 250 mm 7 μm 1,6 μeq/g cada uno
11503504 50 mm 10 μm 0,19 μeq/g cada uno
10452543 250 mm 7 μm 0,11 μeq/g cada uno
11583504 - 10 μm 35 μeq/g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10573923 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 79828
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Especificaciones
Capacidad de intercambio aniónico 1,6 μeq/g
Descripción PRP-X800
Capacidad de columna 2,56 mEq/columna
Tamaño de partículas 7 μm
Fase estacionaria PRP-X800
Material Acero inoxidable
Material de embalaje PSDVB/itaconato
Tamaño de poro 100 &‌Aring;
Temperatura (métrico) De 5 °C a 60 °C
Longitud (métrico) 250 mm
Diámetro interior (métrico) 4,1 mm
Diámetro (métrico) 4,1 mm