Learn More
Heinz Herenz Lancetas de acero inoxidable para alergias con punta pequeña especialmente diseñada
Código de producto. 15780158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 lancetas
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15780158 200 lancetas paquete de 200
1 options
Código de producto. 15780158 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1110106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.49€
    10.17€ / paquete de 200
    Ahorro 3.32€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Lancetas para alergias fabricadas en Alemania. Acero inoxidable, con punta pequeña especialmente diseñada.
Nuestras lancetas para sangre y alergias están hechas de acero cromado inoxidable y no contienen níquel.
  • Cada lanceta se envasa individualmente de forma estéril para que sea fácil y rápido utilizarlas a mano.
  • La lanceta de sangre asegura un excelente flujo sanguíneo.
  • Además, tiene una punta asimétrica de aproximadamente 2,9 mm de largo, lo que simplifica la extracción de sangre y reduce significativamente el dolor.
  • La punta de la lanceta para alergia es particularmente fina, de aproximadamente 0,9 mm. Esto evita sangrados no deseados.
  • Todas las lancetas tienen una lámina de sellado transparente. Esto ofrece una seguridad óptima al desembalar, ya que la punta es visible.
Debe saber que:
  • Sólo apto para un solo uso.
  • Conservar a una temperatura de 15 °C a 30 °C, con una humedad relativa del 40 al 70 %.
  • Las lancetas de sangre están esterilizadas con rayos gamma y son estériles según DIN EN 5561.
Especificaciones
Material Acero inoxidable cromado
Cantidad 200 lancetas
Esterilidad Estéril
Tipo de producto Lancet