Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Quemadores de alcohol de acero inoxidable
Código de producto. 10251031
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Mecha y capuchón ajustables
Mecha y capuchón de repuesto
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
10251031 Mecha y capuchón ajustables cada uno
10126771 Mecha y capuchón de repuesto cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 10251031 missing translation for 'mfr' Usbeck Laborgeraete™ missing translation for 'supplierNo' 1500
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Tipo de producto Quemador de espíritus
Material Acero inoxidable
Capacidad (métrico) 60 mL
Incluye Mecha y capuchón ajustables
N.° por paquete 1 unidad
Peso (métrico) 75 g