Learn More
Bochem™ Quemador de alcohol de acero inoxidable
Código de producto. 10577191
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10577191 150 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10577191 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 7200
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
Tipo de producto Quemador de alcohol
Material Acero inoxidable
Capacidad (métrico) 150 mL
Diámetro (métrico) 85 mm
Altura (métrico) 65 mm
N.° por paquete 1 unidad
Peso (métrico) 0,1 kg