Learn More
Acero inoxidable, AISI 321, S32100, ARMI ∣MBH
Código de producto. 30311408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
30311408 100 g
1 options
Código de producto. 30311408 Proveedor ARMI/MBH N.º de proveedor IARMFE32122C
ARMI ∣MBH produce materiales de referencia certificados de aleación de metal de alta calidad y establece estándares para Spark-OES, ICP , y análisis elemental XRF. La oferta incluye acero, aluminio, titanio, níquel, cobalto, cobre, magnesio y más.
Acero inoxidable, AISI 321, S32100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminium, Arsenic, Boron, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Phosphorus, Silicon, Sulfur, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium
Cantidad 100 g
Peso 100 g
Formulario Pieces
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Boron: 12 ppm, Tin: 0.0057%, Arsenic: 0.0061%, Nitrogen: 0.0115%, Niobium: 0.018%, Sulfur: 0.024%, Tungsten: 0.024%, Phosphorus: 0.0288%, Carbon: 0.048%, Vanadium: 0.096%, Aluminium: 0.114%, Molybdenum: 0.214%, Cobalt: 0.22%, Copper: 0.299%, Silicon: 0.54%, Titanium: 0.56%, Manganese: 1.46%, Nickel: 9.24%, Chromium: 17.4%