Learn More
Acero inoxidable, 1.4122, X39CrMo17-1, ARMI ∣MBH
Descripción
Acero inoxidable, 1.4122, X39CrMo17-1, Ø 40x20 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tungsten/Tin/Niobium/Phosphorus/Cobalt/Nitrogen/Copper/Vanadium/Carbon/Silicon/Manganese/Nickel/Molybdenum/Chromium/Aluminium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Formulario | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Tungsten 0.004 %/Tin 0.0041 %/Niobium 0.006 %/Phosphorus 0.0177 %/Cobalt 0.0224 %/Nitrogen 0.029 %/Copper 0.066 %/Vanadium 0.101 %/Carbon 0.356 %/Silicon 0.449 %/Manganese 0.48 %/Nickel 0.632 %/Molybdenum 0.855 %/Chromium 15.91 %/Aluminium (0.002) % |