Learn More
Sampling Systems™ Embudo de acero inoxidable para polvo
Código de producto. 15511802 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
100 mm
200 mm
300 mm
Altura (métrico):
107 mm
230 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
15511802 300 mm 300 mm cada uno
15859711 100 mm 107 mm cada uno
15869711 200 mm 230 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15511802 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A716300
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
El embudo para polvo Sampling Systems™ está fabricado en acero inoxidable de alta calidad y es adecuado para aplicaciones higiénicas y farmacéuticas.
  • Acero inoxidable 316L de alta calidad
  • Acabado satinado
  • Gama de tamaños disponibles
  • Conexión de tres empalmes en la base de la boquilla (BS4825-3)
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 300 mm
Diámetro del tubo (métrico) 50 mm
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 300 mm
Incluye Empalme de 38,1 mm (1,5 pulg.) en la boquilla
Tipo de producto Embudo