Learn More
Sampling Systems™ Cucharón de Acero Inoxidable de 600 mm de largo
Código de producto. 15829321 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Diámetro exterior (métrico):
39 mm
65 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
15829321 100 mL 39 mm cada uno
15839321 250 mL 65 mm cada uno
15849321 500 mL 90 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15829321 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 5005A100
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Diseñado para ser fácil de usar y adecuado para una amplia gama de líquidos. El Cucharón Inoxidable Sampling Systems™ de 600 mm de largo es ideal para obtener una muestra de superficie de una amplia gama de entornos.
  • Fabricado en acero inoxidable 316L
  • Construcción completamente soldada
  • Acabado satinado
  • Facilidad de uso:
  • Para muestreo de líquidos
Especificaciones
Tipo de producto Cacillo
Material Acero inoxidable (316L)
Capacidad (métrico) 100 mL
Diámetro exterior (métrico) 39 mm
Longitud (métrico) 600 mm