Learn More
Sampling Systems™ Cucharón de Acero Inoxidable de 1000 mm de largo
Código de producto. 15138086 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Incluye:
Diámetro Exterior de la Copa: 39 mm
Diámetro Exterior de la Copa: 65 mm
Diámetro Exterior de la Copa: 90 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
15138086 100 mL Diámetro Exterior de la Copa: 39 mm cada uno
12798726 500 mL Diámetro Exterior de la Copa: 90 mm cada uno
15168086 250 mL Diámetro Exterior de la Copa: 65 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15138086 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 5005B100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    100.35€ / paquete de 1
    Ahorro 10.65€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Diseñado para ser fácil de usar y adecuado para una amplia gama de líquidos. El Cucharón Inoxidable Sampling Systems™ de 1000 mm de largo es ideal para obtener una muestra de superficie de una amplia gama de entornos.
  • Fabricado en acero inoxidable 316L
  • Construcción completamente soldada
  • Acabado satinado
  • Facilidad de uso:
  • Para muestreo de líquidos
Especificaciones
Tipo de producto Cacillo
Material Acero inoxidable (316L)
Incluye Diámetro Exterior de la Copa: 39 mm
Capacidad (métrico) 100 mL
Longitud (métrico) 1000 mm