Learn More
Grant Instruments™ Pinza de acero inoxidable para matraces
Código de producto. 17725019
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Matraz de 1000 ml
Matraz de 100 ml
Matraz de 250 ml
Matraz de 500 ml
Matraz de 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
17725019 Matraz de 50 ml cada uno
17795009 Matraz de 100 ml cada uno
17705019 Matraz de 1000 ml cada uno
17715019 Matraz de 250 ml cada uno
17735019 Matraz de 500 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17725019 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor HSC50
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con la plataforma Grant Instruments UP-168 que se adapta en ES-20/80
Pinza, acero inoxidable, matraz, UP-168, plataforma, ES-20/80, Grant Instruments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Matraz de 50 ml
Tipo de producto Pinzas
Descripción Abrazadera de ajuste firme de 50 ml y 50 mm de diám. para UP-168
Para utilizar con (equipo) UP-168