Learn More
Karl Hecht™ Tinción
Código de producto. 15974870
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cubeta de repuesto
Set completo
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15974870 Set completo cada uno
10573452 Cubeta de repuesto cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15974870 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 41205010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.00€
    43.70€ / paquete de 1
    Ahorro 26.30€
    37% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Permite la tinción de 10 portaobjetos de microscopio.
  • Comedero de cristal con tapa
  • Bandeja de tinción de acero inoxidable
  • Adecuado para portaobjetos de microscopio de aprox. 76 x 26 mm y ancho de hasta aprox. 45 mm.
  • Pieza de recambio de canaleta de cristal también disponible
Especificaciones
Tipo de producto Set completo
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) tinción de portaobjetos
Para utilizar con (equipo) Diapositivas de aprox. 76 x 26 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9 x 7 x 6.5 cm