Learn More
Marienfeld Superior™ Placas de tinción de vidrio prensado con cavidades
Código de producto. 15661819
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
15661819 15 paquete de 15
1 options
Código de producto. 15661819 Proveedor Marienfeld Superior™ N.º de proveedor 1800003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice placas de tinción Marienfeld Superior™ de vidrio prensado para análisis in situ en el laboratorio químico.
  • Fabricado con vidrio prensado
  • Esquinas redondeadas
Especificaciones
Material Vidrio sodocálcico
Tipo Placas de tinción con 12 cavidades
Cantidad 15
Longitud (métrico) del portaobjetos 79 mm
Anchura (métrico) del portaobjetos 63 mm
Altura (métrico) 4 mm
Fondo (métrico) 2 mm
Diámetro (métrico) 16 mm