Learn More
DWK Life Sciences Tarro de tinción, tipo Coplin, de vidrio de cal sodada
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
La microscopía es un método de visualización de objetos que se encuentran fuera de la resolución del ojo humano y que pueden ser examinados. Los objetos a observar se magnifican hasta tal punto que se pueden mostrar como imágenes. Para la preparación de muestras, los objetos a examinar se cortan en secciones muy finas. Seguidamente, se aplican estas secciones a un portaobjetos y se cubren con un cubreobjetos de vidrio y las soluciones adecuadas. Para ver las secciones con el microscopio, las secciones del portaobjetos deben llenarse en una cubeta de tinción y teñirse con una solución de tinción adecuada.
- Las paredes gruesas de vidrio y la base amplia proporcionan una mayor estabilidad
- Se pueden cubrir con la tapa durante el teñido para reducir la pérdida de disolvente por derrame o evaporación
- Su forma cuadrada y cuerpo corto ayudan a ahorrar espacio y solución de tinción
- Es posible la tinción simultánea de hasta 10 portaobjetos de dimensiones estándar 76 x 26 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Para utilizar con (aplicación) | Tinción; proceso de tinción manual; tinción de muestras histológicas y citológicas |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Cantidad | 10/paq. |
| Altura (métrico) | 108 mm |
| Diámetro (métrico) | 66 mm |