Learn More
Kartell™ Tarro de tinción con 2 tapas
Código de producto. 10419412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10419412 4/paq. paquete de 4
1 options
Código de producto. 10419412 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0035300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.31€
    74.95€ / paquete de 4
    Ahorro 35.36€
    32% Descuento
En stock
El tarro de tinción con 2 tapas Kartell™ proporciona un almacenamiento libre de evaporación para líquidos de tinción y permite insertar un asa en gradilla de tinción.
  • Moldeado en PMP
  • Se suministran con 2 tapas
  • Una de las tapas se utiliza cuando el plato no está en uso, proporcionando un almacenamiento libre de evaporación del líquido de tinción
  • La otra tapa presenta una abertura especial que permite insertar el asa de gradilla de tinción.
  • El xileno puede resultar cáustico después 2 de días a temperatura ambiente
Especificaciones
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre PMP
Forma del fondo Plano
Color Transparente
Material PMP
Tipo Tarro de tinción
Cantidad 4/paq.
Dimensiones (L x An) 95 x 74 mm
Longitud (métrico) 74 mm
Anchura (métrico) 95 mm
Altura (métrico) 63 mm