Learn More
Brady™ Etiquetas para portaobjetos StainerBondz™
Descripción
- Fabricadas con material B-481 y montadas en cinta de la serie R6400
- Poliéster blanco mate
- Permanecen resistentes cuando se exponen al xileno y otros productos químicos que se utilizan habitualmente en el proceso de tinción de portaobjetos
- Los códigos de barras permanecen legibles y las etiquetas siguen adheridas al portaobjetos
- Sin eliminación de impresión, sin deformación de etiquetas ni decoloración
- Brady IP™ activado
Aplicaciones:
Identificación de etiquetas de portaobjetos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | RoHS 2002/95/EC, MCV 2005/618/EC |
| Descripción | Etiquetas imprimibles por transferencia térmica |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanco |
| Pantalla | Consignación |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Poliéster |
| Caras imprimibles | Imprimible por una cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Mostrar más |