Learn More
Brady™ Etiquetas para portaobjetos StainerBondz™
Código de producto. 13158276
Change view
Click to view available options
Etiquetas por fila:
4
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Etiquetas por fila unitSize
13158276 4 1 rollo
1 options
Código de producto. 13158276 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 804787
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con uno de los materiales más resistentes a los disolventes del sector de los laboratorios
  • Fabricadas con material B-481 y montadas en cinta de la serie R6400
  • Poliéster blanco mate
  • Permanecen resistentes cuando se exponen al xileno y otros productos químicos que se utilizan habitualmente en el proceso de tinción de portaobjetos
  • Los códigos de barras permanecen legibles y las etiquetas siguen adheridas al portaobjetos
  • Sin eliminación de impresión, sin deformación de etiquetas ni decoloración
  • Brady IP™ activado
Aplicaciones:
Identificación de etiquetas de portaobjetos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/EC, MCV 2005/618/EC
Descripción Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Pantalla Consignación
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación general, ID de etiquetas de portaobjetos
Para utilizar con (equipo) BBP™ 11, Brady 1244, Brady Impresora 1344
Etiquetas por fila 4
Cantidad 2500/rollo
Forma Cuadrado
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +130 °C
Grosor (métrico) 0,084 mm
Dimensiones (L x An) 0,9 x 0,9 in (22,86 x 22,86 mm)
Longitud (imperial) 0,9 in
Anchura (imperial) 0,9 in
Anchura (métrico) 2,28 cm
Altura (imperial) 0,9 in
Altura (métrico) 2,28 cm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 2,54 cm
Alternate Part Number BPT-207-481