Learn More
Brady™ Etiquetas StainerBondz™ de poliéster con acabado mate para portaobjetos de microscopio
Código de producto. 17821789
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
22,86 mm x 19,05 mm (An x Al)
22,86 mm x 22,86 mm (An x Al)
22,86 mm x 9,53 mm (An x Al)
26,67 mm x 6,35 mm (An x Al)
Tamaño de la unidad:
paquete de 280
paquete de 320
paquete de 360
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
17821789 26,67 mm x 6,35 mm (An x Al) paquete de 360
17871719 22,86 mm x 9,53 mm (An x Al) paquete de 320
17811799 22,86 mm x 19,05 mm (An x Al) paquete de 320
17851759 22,86 mm x 22,86 mm (An x Al) paquete de 280
4 options
Código de producto. 17821789
Marca: Brady™ 175660
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cree fácilmente etiquetas de portaobjetos de microscopio resistentes a los productos químicos con el material de etiquetas de poliéster StainerBondz™ (B-481). Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas de Brady portátil.
  • Producto especializado: disponible en tamaños predimensionados para los portaobjetos y casetes más comunes que requieren la máxima resistencia a los productos químicos
  • Producto duradero: soporta las condiciones extremas de los procesos típicos de desparafinado con etanol y xileno, así como los procesos de tinción de portaobjetos con hematoxilina y eosina
  • Producto adhesivo: fabricado en adhesivo acrílico permanente que ofrece una fijación firme en superficies suaves en condiciones extremas
  • Producto certificado: cumple la Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE (enmienda 2015/863)
  • Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad 2011/65/EU, 2015/863
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color White
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polyester
Printable Sides Top
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Healthcare and Hospital labelling;General identification;Laboratory labelling
Para utilizar con (equipo) BMP51;BMP53;M511
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80°C
Modelo M5-127-481
N.° por paquete 360 Label(s) / Box
Cantidad 360
Forma Rectangle
Tamaño 26.67 mm (W) x 6.35 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -112°F to 266°F
Intervalo de temperatura (métrico) -80°C to 130°C
Grosor (imperial) 0,0033 in
Grosor (métrico) 0.0914 mm
Dimensions (LxW) 26,67 mm x 6,35 mm (An x Al)
Longitud (imperial) 0.25 in.
Anchura (imperial) 1.05 in
Anchura (métrico) 26.67 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 26.67 mm
Altura (imperial) 0.25 in
Altura del área imprimible (imperial) 0.5 in.
Altura (métrico) 6.35 mm
Alternate Part Number M5-127-481