Learn More
Brady™ StainerBondz™ Etiquetas de poliéster mate para portaobjetos de microscopio
Tienda Brady ProductosDescripción
- Disponible en formas predimensionadas para portaobjetos y casetes de tejido de uso común en los que se requiere una resistencia química superior.
- Resiste los rigores de la desparafinización típica, incluidos el etanol y el xileno, así como los procesos de tinción de portaobjetos con hematoxilina y eosina.
- Fabricado con un adhesivo acrílico permanente para una unión firme sobre superficies lisas en condiciones extremas.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | 2011/65/UE, 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Acabado | Satinado |
| Formato | Troquelado |
| Material | Poliéster |
| Caras imprimibles | Arriba |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Mostrar más |