Learn More
Brady™ Etiquetas StainerBondz
Código de producto. 13591500
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (imperial):
0,3 in
0,9 in
Altura (métrico):
0,7 cm
2,2 cm
Etiquetas por fila:
1
2
Cantidad:
3000/paq.
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (imperial) Altura (métrico) Etiquetas por fila Cantidad unitSize
13591500 0,3 in 0,7 cm 1 3000/paq. 1 rollo
11533844 0,9 in 2,2 cm 2 3000/paq. 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13591500 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 108242
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Es resistente cuando se expone al xileno y otros productos químicos que se utilizan habitualmente en el proceso de tinción de portaobjetos
  • Material B-481
  • Cinta de la serie R6400
  • Sin eliminación de impresión, deformación de etiquetas ni decoloración que provocarían que los códigos de barras fueran ilegibles
  • La etiqueta se adhiere al portaobjetos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS 2005/618/CE MCV
Descripción Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación general, ID de etiquetas de portaobjetos
Para utilizar con (equipo) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm
Etiquetas por fila 1
Modelo THT-195-481-3
Cantidad 3000/paq.
Forma Rectángulo
Tamaño (imperial) 0.375 in H x 0.9 in W
Tamaño (métrico) 9.53 mm H x 22.86 mm W
Intervalo de temperatura (imperial) -112 °F a +266 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +130 °C
Grosor (imperial) 0,0036 in
Grosor (métrico) 0,084 mm
Dimensiones (L x An) 9,53 x 22,86 mm
Longitud (imperial) 0.3 in.
Anchura (imperial) 0,9 in
Anchura (métrico) 22,86 mm
Altura (imperial) 0,3 in
Altura (métrico) 0,7 cm
Alternate Part Number THT-195-481-3