Learn More
Thermo Scientific™ Suspensiones teñidas para Brucella
Código de producto. 11923282
Cambiar vista
Click to view available options
Analitos detectables:
Brucella abortus
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Analitos detectables Tamaño de la unidad
11923282 Brucella abortus 5 ml
1 options
Código de producto. 11923282 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R30855501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Detecte y cuantifique con rapidez anticuerpos específicos para Brucella abortus y Brucella melitensis en sueros con esta suspensión teñida.
Detecte y cuantifique con rapidez anticuerpos específicos para Brucella abortus y Brucella melitensis en sueros con sueros con suspensiones de Brucella teñidas con Thermo Scientific™ Remel™. Las suspensiones teñidas para Brucella son suspensiones estandarizadas y homogéneas de bacterias inactivadas que se han teñido para facilitar la lectura de las pruebas de aglutinación.
Utilizar suspensiones de Brucella teñidas para la detección cualitativa de anticuerpos Brucella abortus y Brucella melitensis en sueros para la investigación de pirexia y en pruebas de Widal estándar1, 2, 3.
  • Identifica grupos principales de serotipos de Brucella
  • Proporciona resultados exactos y fiables
  • Pruebas sencillas y fáciles de usar
Las pruebas serológicas se basan en el hecho de que los anticuerpos presentes en los sueros, que se producen como consecuencia de la exposición a antígenos bacterianos, aglutinarán suspensiones bacterianas que transportan antígenos homólogos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ forman parte de la marca Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Suspensiones teñidas para Brucella
Analitos detectables Brucella abortus
Incluye Suspensiones teñidas para Brucella
Cantidad 5 mL