Learn More
Scientific Industries Bandeja para apilamiento
Código de producto. 16607772 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Mini-100 Orbital-Genie y GTS-100
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
16607772 Mini-100 Orbital-Genie y GTS-100 cada uno
1 options
Código de producto. 16607772 Proveedor Scientific Industries N.º de proveedor 83041436
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Una bandeja antideslizante que se puede apilar en la plataforma existente del Mini-100 Orbital-Genie o GTS-100.
La bandeja de apilamiento SI-M150 de Scientific Industries aumenta la capacidad de mezcla mediante el doble apilamiento de dos bandejas. La exclusiva bandeja de plataforma antideslizante cuenta con bordes que contienen cualquier derrame. Ideal para sacudi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Recipientes y contenedores de formas extrañas
Tipo de producto Bandeja apilable
Material Termoplástico
Fondo (imperial) 12,5 in
Fondo (métrico) 290 mm
Dimensiones (L x An) 318 x 318 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 318 x 318 x 114 mm
Altura (imperial) 4,5 in
Altura de la plataforma (métrico) 114 mm
Longitud (imperial) 12,5 in
Longitud de la plataforma (imperial) 11,4 in
Longitud (métrico) 318 mm
Longitud de la plataforma (métrico) 290 mm
Anchura (imperial) 12,5 in
Anchura de la plataforma (imperial) 11,4 in
Anchura (métrico) 318 mm
Anchura de la plataforma (métrico) 290 mm
Peso (métrico) 1,3 kg
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de agitación suave como Western Blots
Para utilizar con (equipo) Mini-100 Orbital-Genie y GTS-100
Incluye Bandeja apilable antideslizante
N.º de posiciones Apilamiento doble hasta dos bandejas apilables
Garantía y oferta de servicio 30 días