Learn More
Grant Instruments Kit de apilamiento
Descripción
- Kit de apilamiento CTR
- Disponible para apilar 2 o 3 CTR-6
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | 3 rodillos |
| Tipo de producto | Kit de apilado |
| Material | Acero inoxidable |
| Diámetro (imperial) | 0,3 in |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Peso (imperial) | 1.4 lb. |
| Peso (métrico) | 0.6 kg |
| Color | Metálica |
| Para utilizar con (equipo) | CTR-6 |
| Cantidad | 1 unidad |