Learn More
BINDER™ Bastidor de apilamiento
Código de producto. 16674182 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
1955 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
16674182 1955 mm cada uno
1 options
Código de producto. 16674182 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90510040
Contribuya a un laboratorio más seguro y eficiente
Usar código promocional 28026
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Este bastidor de apilamiento estable y sin vibraciones está diseñado para el apilamiento seguro de dos incubadores BINDER™ CB 170 de CO2 con ruedas y freno para apilar de forma segura dos unidades de la serie CB
  • Pila estable y sin vibraciones en el bastidor de apilamiento
  • Diseñado para el apilamiento seguro de dos incubadoras BINDER™ CB 170 de CO2
  • Incluye ruedas con freno de tope
Especificaciones
Descripción Bastidor de apilamiento: Bastidor de apilamiento estable y sin vibraciones en ruedas con freno de tope para apilar de forma segura dos unidades de la serie CB
Para utilizar con (equipo) BINDER Cámaras CB/CBF/CB-S 170
Tipo Bastidor de apilamiento
Incluye Ruedas
Altura (métrico) 1955 mm