Learn More
Scientific Industries Bandeja apilable para Roto-Shake Genie
Código de producto. 16637762 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Scientific Industries Roto-Shake Genie
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
16637762 Scientific Industries Roto-Shake Genie cada uno
1 options
Código de producto. 16637762 Proveedor Scientific Industries N.º de proveedor 83041368
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.45€
    145.55€ / paquete de 1
    Ahorro 31.90€
    17% Descuento
En stock
Una bandeja de metal alta y antideslizante que se puede apilar sobre la bandeja existente de Roto-Shake Genie para balancear varios recipientes, incluidos matraces en T, placas de Petri, cajas y bolsas selladas, aumentando la capacidad de balanceo mediant
  • Se apila fácilmente encima de la bandeja existente de Roto-Shake Genie
  • Aumenta la capacidad de balanceo de varios recipientes, incluyendo matraces T, placas de Petri, cajas y bolsas selladas mediante doble apilamiento de dos bandejas
  • La bandeja apilable mide 305 x 305 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite T-Flasks, placas Petri, cajas y bolsas selladas
Tipo de producto Bandeja apilable
Fondo (imperial) 12 in
Fondo (métrico) 305 mm
Dimensiones (L x An) 12 x 12 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12 x 12 x 5 in
Altura (imperial) 12 in
Altura de la plataforma (métrico) 305 mm
Longitud de la plataforma (imperial) 12 in
Longitud de la plataforma (métrico) 305 mm
Anchura de la plataforma (imperial) 12 in
Anchura de la plataforma (métrico) 305 mm
Peso (métrico) 2 kg
Descripción Bandeja apilable para Roto-Shake Genie
Para utilizar con (aplicación) Aumento de la capacidad de balanceo apilando dos bandejas
Para utilizar con (equipo) Scientific Industries Roto-Shake Genie
Incluye Una bandeja metálica antideslizante alta que se puede apilar sobre la bandeja existente de Roto-Shake Genie's
Garantía y oferta de servicio 30 días