Learn More
Gilac™ Caja reforzada apilable con asas
Código de producto. 30245697
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30245697 Blanco cada uno
30245678 Gris cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30245697 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G154619
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.32€
    27.96€ / paquete de 1
    Ahorro 8.36€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Contenedor de almacenamiento reforzado en plástico de calidad alimentaria (HDPE). Contenedor apilable con asas multiusos, ideal para su manipulación.
  • Contenedor de almacenamiento reforzado de 545 x 390 mm en plástico de calidad alimentaria (HDPE)
  • Contenedor apilable con asas multiusos, ideal para su manipulación. Ideal para almacenamiento en frío negativo o positivo.
  • Este contenedor reforzado de calidad profesional está diseñado para un uso intensivo.
Especificaciones
Tipo de producto Contenedor de almacenamiento
Color Blanco