Learn More
Gilac™ Caja perforada apilable y encajable
Descripción
- Media caja calada de 400 x 300 mm en plástico alimentario (HDPE)
- Caja compacta y apilable que se puede encajar girándola media vuelta.
- Ideal para transporte o almacenamiento gracias a su relación de anidamiento del 80% que ahorra espacio.
- Esta pequeña caja calada con asas de calidad profesional, que fomenta la reutilización, será tu aliada durante mucho tiempo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Forma | Rectangulares |
| Tipo de producto | Contenedor de almacenamiento perforado compacto |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 400 x 300 x 120 mm |
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| Anchura (métrico) | 300 mm |
| Altura (métrico) | 120 mm |