Learn More
Buerkle™ Bidón medidor industrial apilable
Código de producto. 15848621 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
2000 ml
3000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15848621 500 ml cada uno
15405764 2000 ml cada uno
15485774 5000 mL cada uno
15229978 3000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Por favor, pregunte sobre los precios especiales para grandes cantidades.
Código de producto. 15848621 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 72100500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.80€
    3.74€ / paquete de 1
    Ahorro 0.06€
    1% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Por favor, pregunte sobre los precios especiales para grandes cantidades.
Bidón medidor de polipropileno ligero y práctico, adecuado para aplicaciones industriales. Incluye dos escalas de medición, con grabado transparente y letras azules. Asa ergonómica, disponible en un diseño cerrado para estabilidad especial o con mango abierto para poder apilarlos.
  • Adecuado para aplicaciones industriales.
  • Incluye dos escalas de medición grabadas:
    • Transparente y con letras azules.
  • Asa ergonómica, disponible en un diseño cerrado para estabilidad especial o con mango abierto para poder apilar y ahorrar espacio.
  • Fabricado en polipropileno y muy resistente a ácidos, bases y productos químicos.
  • Transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Material Polipropileno
Peso (métrico) 0,06 kg
Graduaciones 10 ml
Graduated Sí
Altura (métrico) 135 mm
Diámetro (métrico) 90 mm