Learn More
Vitlab™ Vaso de precipitados graduado apilable
Descripción
- Vasos de precipitados graduados muy transparentes
- El volumen es igualmente visible tanto para usuarios diestros como zurdos
- Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (métrico) | 100 mm |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 140 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Graduated | Sí |
| Scale | Escala impresa en negro |