Learn More
Stachyose tetrahydrate, MedChemExpress
Descripción
Stachyose tetrahydrate, a functional oligosaccharide, acts as a prebiotic. Stachyose tetrahydrate can prevent indirectly colon cancer cell growth by promoting the proliferation of probiotics or producing beneficial materials in the intestine.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Stachyose tetrahydrate |
| CAS | 10094-58-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H50O25 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (338.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (135.38 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC[C@]1(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)CO[C@H]3O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)CO[C@H]4O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)CO.O.O.O.O |
| Peso molecular (g/mol) | 738.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 738.64 |
| Mostrar más |