Learn More
Hidrato de staquiosa, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15259876 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15259876 250 mg 250 miligramos
15229836 1 g 1 g
15249876 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15259876 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453142500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54261-98-2 | C24H42O21 | 666.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54261-98-2
Fórmula molecular C24H42O21
Peso molecular (g/mol) 666.58
Número MDL MFCD00149457
Clave InChI UQZIYBXSHAGNOE-CYDMKDQUNA-N
PubChem CID 131801001
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO[C@H]3O[C@H](CO[C@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stachyose hydrate
Punto de fusión 95.0°C to 105.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 250 mg
Condición de rotación específica + 129.00 (20.00°C c=4, H2O)
Rotación específica + 129.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Nombre IUPAC 2-[6-[[6-[ -[3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxy-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]metoxi]-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]metoxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol; trihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 666.58
Grado Técnico