Learn More
Stachydrine, MedChemExpress
Description
Stachydrine is a major constituent of Chinese herb leonurus heterophyllus sweet used to promote blood circulation and dispel blood stasis.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Stachydrine |
| CAS | 471-87-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C7H13NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (698.42 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (698.42 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[N+]1(C)[C@H](C([O-])=O)CCC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 143.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.18 |
| Show More |