Learn More
Stachydrine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16419136
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16419136 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16419136 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0738
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Stachydrine hydrochloride is the major active constituent of Herba Leonuri, which is a potential therapy for cardiovascular diseases. Stachydrine can inhibit the NF-κB signal pathway. Anti-hypertrophic activities.
Stachydrine hydrochloride is the major active constituent of Herba Leonuri, which is a potential therapy for cardiovascular diseases. Stachydrine can inhibit the NF-κB signal pathway. Anti-hypertrophic activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stachydrine hydrochloride
CAS 4136-37-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H14ClNO2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 120 mg/mL (668.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (556.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC([C@H](CCC1)[N+]1(C)C)=O.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 179.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.64
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation