Learn More
Cloruro de estaquidrina, TRC
Código de producto. 30414112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30414112 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30414112 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS687300100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stachydrine hydrochloride
CAS 4136-37-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H14 N O2 . Cl
Cantidad 100 mg
Sinónimo Pyrrolidinium','2-carboxy-1,1-dimethyl-','chloride (1:1)','(2S)-, Pyrrolidinium','2-carboxy-1,1-dimethyl-','chloride','(2S)- (9CI), Pyrrolidinium','2-carboxy-1,1-dimethyl-','chloride','(S)-, Stachydrine','chloride (6CI,7CI), Stachydrine','hydrochloride (8CI), Cadabine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO2.ClH/c1-8(2)5-3-4-6(8)7(9)10;/h6H,3-5H2,1-2H3;1H/t6-;/m0./s1
SMILES [Cl-].C[N+]1(C)CCC[C@H]1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2S)-1,1-dimetilpirrolidin-1-io-2-carboxílico; cloruro
Peso molecular (g/mol) 179.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0713
Porcentaje de pureza >95