Learn More
Staquibotrilactam, TRC
Código de producto. 30133507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133507 2.5 mg 2.50 miligramo
18082220 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133507 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6873032.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163391-76-2
Fórmula molecular C23 H31 N O4
Peso molecular (g/mol) 385.496
Sinónimo Spiro[2H-furo[2,3-e]isoindole-2,1'(2'H)-naphthalen]-6(3H)-one, 3',4',4'a,5',6',7,7',8,8',8'a-decahydro-4,6'-dihydroxy-2',5',5',8'a-tetramethyl-, [1'R-(1'α,2'α,4'aα,6'α,8'aβ)]-, (1'R,2'R,4'aS,6'R,8'aS)-3',4',4'a,5',6',7,7',8,8',8'a-Decahydro-4,6'-dihydroxy-2',5',5',8'a-tetramethylspiro[2H-furo[2,3-e]isoindole-2,1'(2'H)-naphthalen]-6(3H)-one, Stachybotrylactam, Spiro[2H-furo[2,3-e]isoindole-2,1'(2'H)-naphthalen]-6(3H)-one, 3',4',4'a,5',6',7,7',8,8',8'a-decahydro-4,6'-dihydroxy-2',5',5',8'a-tetramethyl-, (1'R,2'R,4'aS,6'R,8'aS)-
Nombre IUPAC (3R,4aS,7R,8R,8aS)-3,4'-dihidroxi-4,4,7,8a-tetrametilspiro[2,3,4a,5,6,7-hexahidro-1H-naftaleno-8,2'-7,8-dihidro-3H-furo[2,3-e]isoindol]-6'-one
SMILES C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H](O)CC[C@]2(C)[C@@]13Cc4c(O)cc5C(=O)NCc5c4O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stachybotrylactam
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H31NO4/c1-12-5-6-17-21(2,3)18(26)7-8-22(17,4)23(12)10-14-16(25)9-13-15(19(14)28-23)11-24-20(13)27/h9,12,17-18,25-26H,5-8,10-11H2,1-4H3,(H,24,27)/t12-,17+,18-,22+,23-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.225