Learn More
Hach Lange™ Patrón de turbidez de formacina estabilizada StablCal™
Código de producto. 10163032
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10163032 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 10163032 Proveedor Hach Lange™ N.º de proveedor 2660242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.39€
    122.16€ / 100 ml
    Ahorro 15.23€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Los estándares Stablcal se basan en décadas de experiencia en la medición de turbidez. Con la tecnología de fabricación exclusiva, Hach prepara los estándares Stablcal en concentraciones precisas en una amplia variedad de concentraciones, lo que proporciona calibraciones precisas del turbidímetro.
  • Estándar de turbidez StablCal™ para todos los medidores de turbidez
  • La EPA de EE. UU. ha sido aceptada con fines de calibración
  • Las normas de turbidez de formacina estabilizada Stablcal™ son verdaderas diluciones de formacina desarrolladas para su uso en cualquier turbidímetro
  • Los estándares Stablcal se basan en décadas de experiencia en la medición de turbidez.
  • Soluciones de formacina premezcladas precisas
  • Basado en los estándares originales de formacina
  • La estabilidad mejorada ahorra tiempo y mano de obra
  • Fiabilidad de los resultados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Patrón de turbidez de formacina estabilizada StablCal
Para utilizar con (equipo) Hach Turbidimeters
Turbidez NTU 100
Volumen (métrico) 100 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • StablCal Formazin Turbidity Standard; 100 NTU
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine; hexamethylenetetramine , Sodium sulfate