Learn More
Hach Lange™ Estándar de turbidez de formacina estabilizada de 1 NTU Stablcal™
Código de producto. 10453315
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
Código de producto. Volumen (métrico)
10453315 500 mL
1 options
Código de producto. 10453315 Proveedor Hach Lange™ N.º de proveedor 2659849
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Hach Lange Stablcal Estándar de turbidez por formazina estabilizada 1 NTU, Stablcal estándar de turbidez por formazina estabilizada 1.0 NTU, Volumen: 500 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Patrón de turbidez de formacina estabilizada StablCal
Para utilizar con (equipo) Hach Turbidimeters
Turbidez NTU 1,0
Volumen (métrico) 500 mL