Learn More
Hach Lange™ Estándar de turbidez de formacina estabilizada de 1 NTU Stablcal™
Código de producto. 10622123
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
Código de producto. Volumen (métrico)
10622123 100 mL
1 options
Código de producto. 10622123 Proveedor Hach Lange™ N.º de proveedor 2659842
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Estándar de turbidez de formacina estabilizada de 1 NTU Hach Lange StablCal, Estándar de turbidez de formacina estabilizada de 1,0 NTU, Volumen: 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Patrón de turbidez de formacina estabilizada StablCal
Turbidez NTU 1,0
Volumen (métrico) 100 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • StablCal Standard, 1.0 NTU
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde