Learn More
Hach Pacific Pty Ltd Stablcal Kit de calibración de ampollas, Formazin, para turbidímetro portátil 2100Q/QIS
Descripción
Kit de Estándar de Calibración para turbidímetro portátil 2100Q/QIS. El kit de ampollas contiene estándares de Formazina en concentraciones: 10, 20, 100, 800 NTU. Soluciones precisas y premezcladas de Formazina basadas en estándares primarios de Formazin. La estabilidad mejorada ahorra tiempo y confianza en los resultados
Soluciones de formacina premezcladas precisas
Con tecnología de fabricación propietaria, Hach prepara Stablcal estándares en concentraciones precisas y en una amplia variedad de concentraciones, proporcionando calibraciones de turbidímetro precisas.
Basado en los estándares originales de formacina
Stablcal Los estándares estabilizados de formazina contienen el mismo polímero de dispersión de luz que los estándares de turbidez primaria tradicionales de formazina, y funcionan de forma equivalente.
La estabilidad mejorada ahorra tiempo y mano de obra
Aunque los estándares primarios de Formazin pueden prepararse directamente en el laboratorio, el proceso es laborioso y lleva mucho tiempo, y los estándares diluidos no son estables. Stablcal es una versión estabilizada de Formazin, proporcionando resultados repetibles, sin el tiempo y esfuerzo requeridos para los estándares preparados en laboratorio.
Fiabilidad de los resultados
Hach fue el primero en aplicar la Formazin como estándar de turbidez en la industria del agua potable, hace más de 40 años. Stablcal Los estándares se basan en décadas de experiencia en la medición de la turbidez.
Especificaciones
Concentración: 20, 100, 800, 10 NTU (para verificación)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Turbidímetro portátil |
Seguridad y manipulación
- STABLCAL Turbidity Standards Calibration Kit
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: methenamine