Learn More
Horst Rod sensor, NiCr Ni, 1000°C with plug, DxL=1
Marca:  Horst 70208
Rod sensor, NiCr Ni, 1000°C with plug, DxL=1
Código de producto. 10007091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.45€
    119.00€ / paquete de 1
    Ahorro 58.45€
    32% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026