missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ST5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16354435 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16354435 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16354435 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA595166

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: Rat Testis Tissue, A431 whole cell, HELA whole cell, COLO320 whole cell, NIH/3T3 whole cell. Store at -20°C for one year from date of receipt. After reconstitution, at 4°C for one month. It can also be aliquotted and stored frozen at -20°C for six months. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

This gene was identified by its ability to suppress the tumorigenicity of Hela cells in nude mice. The protein encoded by this gene contains a C-terminal region that shares similarity with the Rab 3 family of small GTP binding proteins. This protein preferentially binds to the SH3 domain of c-Abl kinase, and acts as a regulator of MAPK1/ERK2 kinase, which may contribute to its ability to reduce the tumorigenic phenotype in cells. Three alternatively spliced transcript variants of this gene encoding distinct isoforms are identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ST5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5mg BSA and 0.05mg sodium azide, 0.05mg thimerosal
génica DENND2B
N.º de referencia del gen P78524, Q924W7
Alias de gen 2010004M01Rik; 2610305K15Rik; DENN domain-containing protein 2B; DENN/MADD domain containing 2B; DENND2B; HeLa tumor suppression 1; HTS1; p126; p70; St5; suppression of tumorigenicity 5; suppression of tumorigenicity 5 protein
Símbolos de los genes DENND2B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence in the middle region of human ST5 (571-586aa KRHSHDDMLLLAQLSL).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 308944, 6764, 76954
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.