Learn More
ST271, MedChemExpress
Código de producto. 16496517
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496517 5 mg 5 miligramos
16494846 100 mg 100 miligramos
16443798 10 mg 10 miligramos
16440177 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496517 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103097
MedChemExpress ST271 is a potent inhibitor of protein tyrosine kinase (PTK), inhibits phospholipase D activation stimulated by fMet-Leu-Phe and PAF, with IC50s of 6.7 and 9 μM, respectively.
ST271 is a potent inhibitor of protein tyrosine kinase (PTK), inhibits phospholipase D activation stimulated by fMet-Leu-Phe and PAF, with IC50s of 6.7 and 9 μM, respectively.
Specifikationer
Nombre del producto químico o material ST271
CAS 106392-48-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H20N2O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 110 mg/mL (403.91 mM)
SMILES O=C(N)/C(C#N)=C/C1=CC(C(C)C)=C(O)C(C(C)C)=C1
Peso molecular (g/mol) 272.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.34
Porcentaje de pureza 98.9%
Grado Research
Forma física Solid
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.