Learn More
ST271, MedChemExpress
Beskrivning
ST271 is a potent inhibitor of protein tyrosine kinase (PTK), inhibits phospholipase D activation stimulated by fMet-Leu-Phe and PAF, with IC50s of 6.7 and 9 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | ST271 |
| CAS | 106392-48-7 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H20N2O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 110 mg/mL (403.91 mM) |
| SMILES | O=C(N)/C(C#N)=C/C1=CC(C(C)C)=C(O)C(C(C)C)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 272.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.34 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?