Learn More
Tocris Bioscience™ st-Ht31
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18701108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18701108 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18701108 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6286/1
Inhibits PKA/AKAP interactions; cell permeable
st-Ht31 is a stearated form of the peptide Ht-31. Inhibits the interaction between the RII subunits of cAMP-dependent PKA and A-kinase anchoring protein (AKAP) in cell extracts. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 188425-80-1
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Peso molecular 2798.27