Learn More
Fisherbrand™ Estereomicroscopio con orientación hacia atrás serie ST-30C
Código de producto. 15254878 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
ST-30C-2LOO
ST-30C-6LED
Tipo de iluminación:
LED
Tungsteno
Requisitos eléctricos:
220 V
Cargador de 100 a 240 V/baterías recargables
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tipo de iluminación Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
15254878 ST-30C-6LED LED Cargador de 100 a 240 V/baterías recargables cada uno
11702656 ST-30C-2LOO Tungsteno 220 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15254878
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado y desarrollado para el entorno de aprendizaje. El estereomicroscopio con orientación hacia atrás Fisherbrand™ serie ST-30C está disponible con la innovadora iluminación LED sin cable o el sistema de iluminación convencional de tungsteno.
  • Cabeza binocular con inclinación hacia atrás de 45° y ajuste de dioptrías en el tubo ocular izquierdo
  • Lentes de campo ancho10X/20 mm
  • Cambiador de aumentos de 2X/4X
  • Los objetivos son parfocales, parcéntricos y acromáticos. La ampliación se cambia girando la torreta180° hasta el tope de clic
  • Gradilla de alta resistencia y bloqueo enfoque de piñones con embrague cónico
  • Se suministra de forma estándar con placas de platina de 80 mm (vidrio esmerilado, blanco y negro)
  • Modelo ST-30c-2L00: Soporte de poste con iluminación de tungsteno incidente y transmitida de 12 V/10 W
  • Modelo ST-30C-6LED: Soporte de poste con iluminación LED incidente y transmitida recargable
Especificaciones
Incluye Placas de platina negras, blancas y mate, cubierta antipolvo, cargador y pilas
Tipo de diseño Sistema óptico: Greenough
Potencia de aumento de 2X a 4X
Peso (imperial) 5,9 lb
Peso (métrico) 2,7 kg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7,4 × 4,5 × 11,2 pulg (19 × 11,5 × 28,5 cm)
Requisitos eléctricos Cargador de 100 a 240 V/baterías recargables
Tipo de producto Microscopio
Modelo ST-30C-6LED
Estilo de cabeza Binocular, con cara posterior, inclinación de 45°
Tipo de iluminación LED
Eyepiece WF10X/20 mm
Cantidad 1 unidad