Learn More
Fisherbrand™ Estereomicroscopio con orientación hacia atrás serie ST-30C
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Cabeza binocular con inclinación hacia atrás de 45° y ajuste de dioptrías en el tubo ocular izquierdo
- Lentes de campo ancho10X/20 mm
- Cambiador de aumentos de 2X/4X
- Los objetivos son parfocales, parcéntricos y acromáticos. La ampliación se cambia girando la torreta180° hasta el tope de clic
- Gradilla de alta resistencia y bloqueo enfoque de piñones con embrague cónico
- Se suministra de forma estándar con placas de platina de 80 mm (vidrio esmerilado, blanco y negro)
- Modelo ST-30c-2L00: Soporte de poste con iluminación de tungsteno incidente y transmitida de 12 V/10 W
- Modelo ST-30C-6LED: Soporte de poste con iluminación LED incidente y transmitida recargable
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Placas platina negras, blancas y escarchadas, cubierta antipolvo |
| Tensión | 220 V |
| Tipo de diseño | Sistema óptico: Greenough |
| Potencia de aumento | de 2X a 4X |
| Peso (imperial) | 5,9 lb |
| Peso (métrico) | 2,7 kg |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 7,4 × 4,5 × 11,2 pulg (19 × 11,5 × 28,5 cm) |
| Requisitos eléctricos | 220 V |
| Tipo de producto | Microscopio |
| Modelo | ST-30C-2LOO |
| Mostrar más |