Learn More
Cole-Parmer™ Agitador de gran capacidad serie ST-200
Descripción
- El diseño compacto y que ahorra espacio se adapta incluso a laboratorios desordenados
- Los potentes imanes aportan una acción de agitación fuerte de hasta 600 rpm
- Capaz de mezclar hasta 30 l
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 100 a 600 rpm |
| Posiciones de agitación. | 1 |
| Material de la placa superior | Acero inoxidable |
| Capacidad | 30 L |
| Pantalla | Analógico |
| Forma | Cuadrada |
| Tensión | 230 V |
| Tipo de tapón | UE, Reino Unido |
| Modelo | ST-200-L-S |
| Tipo | Agitador analógico |