Learn More
ST-193, MedChemExpress
Código de producto. 16496087
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496087 5 mg 5 miligramos
16484606 100 mg 100 miligramos
16460759 1 mg 1 miligramo
16453368 10 mg 10 miligramos
16449896 50 mg 50 miligramos
16422736 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16496087 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101441
MedChemExpress ST-193 is a potent broad-spectrum arenavirus inhibitor; inhibits Guanarito, Junin, Lassa and Machupo virus with IC50 values of 0.44, 0.62, 1.4 and 3.1 nM, respectively.
ST-193 is a potent broad-spectrum arenavirus inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ST-193
CAS 489416-12-8
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H25N3O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (269.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=CC=C(CNC2=CC=C3C(N=CN3C4=CC=C(OC)C=C4)=C2)C=C1)C
Peso molecular (g/mol) 371.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.47
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus