Learn More
ST-193 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16494606
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494606 100 mg 100 miligramos
16470759 1 mg 1 miligramo
16463368 10 mg 10 miligramos
16459896 50 mg 50 miligramos
16432736 25 mg 25 miligramos
16406097 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16494606 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101441A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress ST-193 hydrochloride is a potent broad-spectrum arenavirus inhibitor; inhibits Guanarito, Junin, Lassa and Machupo virus with IC50 values of 0.44, 0.62, 1.4 and 3.1 nM, respectively.
ST-193 hydrochloride is a potent broad-spectrum arenavirus inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ST-193 hydrochloride
CAS 2320274-72-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26ClN3O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (367.70 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CC(C1=CC=C(CNC2=CC=C3C(N=CN3C4=CC=C(OC)C=C4)=C2)C=C1)C.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 407.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.94
Porcentaje de pureza 98.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus