Learn More
ST 1059(Desglimidodrina), TRC
Código de producto. 30416262
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30416262 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30416262 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68665050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol
CAS 3600-87-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 H15 N O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol','Dimethoxyphenylethanolamine','2,5-Dimethoxyphenyl ethanolamine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO3/c1-13-7-3-4-10(14-2)8(5-7)9(12)6-11/h3-5,9,12H,6,11H2,1-2H3
SMILES COc1ccc(OC)c(c1)C(O)CN
Nombre IUPAC 2-amino-1-(2,5-dimetoxifenil)etanol
Peso molecular (g/mol) 197.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.1052
Porcentaje de pureza >95