Learn More
BD Vacutainer Tubos de avance SST™ II.
Código de producto. 13107693
Change view
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color del tapón unitSize
13107693 Amarillo paquete de 1000
15388989 Rojo paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13107693 Proveedor BD Vacutainer N.º de proveedor 367957
Contienen una barrera de gel inerte que separa el suero del coágulo de sangre durante la centrifugación, evitando la contaminación del suero.
  • Contienen una barrera de gel inerte que separa el suero del coágulo de sangre durante la centrifugación, evitando la contaminación del suero.
  • Barrera estable entre el suero y la sangre coagulada durante el transporte y el almacenamiento, lo que permite una mejor estabilidad del analito.
  • Los analitos rutinarios en química clínica, como el potasio, siguen siendo estables después de una semana de almacenamiento a 2-8°C.
  • La evaluación clínica de sustancias químicas especiales, como fármacos terapéuticos, proteínas, péptidos, esteroides y vitaminas, demuestra un alto grado de estabilidad.
  • Permite tiempos de centrifugación más rápidos de 5 minutos a 3000 g.
  • Mejor calidad de la muestra.
  • Optimización del flujo de trabajo: corto tiempo de centrifugación, procesamiento de la muestra y archivo en el tubo primario.
  • No se requieren tubos secundarios, lo que reduce la posibilidad de errores de identificación.
  • El tiempo mínimo de coagulación recomendado es de 30 minutos.
  • Los tubos de separación de suero deben invertirse suavemente 180° y de 5 a 6 veces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Aditivo Sílice (activador de coágulos), separador de gel
Material PET
Tipo de tapón Hemogard
Capacidad (métrico) 3,5 ml
Color del tapón Amarillo
Tamaño del tubo 13 x 75 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestras de sangre venosa, análisis de suero
Tipo de etiqueta Papel
compliance-icons
Product Identifier
  • TUBE SST II PLH 13X75 3.5 PLBL CE GLD
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Hazard Statement
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene, quartz